Learn More
BD Antisueros de serotipado de Haemophilus influenzae de Difco™
Código de producto. 11788333
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Antisuero
Descripción:
Antisuero Poly
Antisuero tipo A
Antisuero tipo b
Antisuero tipo c
Antisuero tipo d
Antisuero tipo e
Antisuero tipo f
Tamaño de la unidad:
1 ML
1 ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Descripción Tamaño de la unidad
11788333 Antisuero Antisuero tipo b 1 ML
11722734 Antisuero Antisuero Poly 1 ML
11732734 Antisuero Antisuero tipo A 1 ML
11742874 Antisuero Antisuero tipo c 1 ml
11752874 Antisuero Antisuero tipo d 1 ml
11762874 Antisuero Antisuero tipo e 1 ml
11782874 Antisuero Antisuero tipo f 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales. Varios productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Código de producto. 11788333 Proveedor BD N.º de proveedor 222361
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales. Varios productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Úselo en pruebas de aglutinación en portaobjetos para el serotipado de Haemophilus influenzae
  • Liofilizado
  • Rehidratar hasta 1 ml
  • Tipo: Antisueros
  • Vida útil: 965 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Refrigerar, almacenar entre 2 °C y 8 °C
Descripción Antisuero tipo b
Tipo de producto Antisuero
Para utilizar con (aplicación) Úselo en pruebas de aglutinación en portaobjetos para el serotipado de Haemophilus influenzae