Learn More
BD Portaobjetos de contacto Difco™ HYcheck™: levaduras y mohos con TTC
Descripción
- Diseñado para análisis medioambientales
- Doble cara con agar de soja de tripticasa con un 0,01 % de TTC y agar de cloranfenicol con rosa de bengala
- La paleta con bisagra se flexiona para facilitar el muestreo
Información de órdenes
Diez unidades por pack.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Sólido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Formulación | 15 g/l de digestión pancreática de caseína, 5 g/l de digestión de papaína de soja, 5 g/l de cloruro sódico, 15 g/l de agar, 0,01 % de TTC, 5 g/l de digestión de papaína de soja, 10 g/l de dextrosa, 1 g/l de fosfato monopotásico, 0,5 g/l de sulfato de magnesio, 0,05 g/l de rosa de bengala, 15 g/l de agar, 0,05 g/l de cloranfenicol |
| Para utilizar con (aplicación) | Para evaluar la contaminación microbiológica de superficies o líquidos |
| Tipo de empaquetado | Portaobjetos |
| Cantidad | 10 U |