Learn More
BD Gelatina Difco™
Código de producto. 10566100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10566100 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10566100 Proveedor BD N.º de proveedor 214340
Gelatina granulada para procedimientos microbiológicos. BD Difco™ La gelatina es parte de una amplia selección de medios deshidratados.
  • Se utilizan para: procedimientos microbiológicos generales.
  • Deshidratado
  • Medios de cultivo
  • Gelatina granulada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento <30 °C
Aditivo Gelatina
Formulario Gránulos deshidratados
Para utilizar con (aplicación) Medios de cultivo para detectar la gelatina
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g