Learn More
BD Caldo Difco™ YPD
Código de producto. 11738882
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11738882 2 kg Balde 2 Kg
10574579 500 g Frasco 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11738882 Proveedor BD N.º de proveedor 242810
Se utiliza para el mantenimiento y la propagación de levaduras. El caldo BD™ Difco™ es un polvo deshidratado para preparar medios de cultivo en procedimientos de biología molecular.
Los métodos generales de la genética de levaduras especifican que se utilice el medio de extracto de levadura de peptona y dextrosa (YPD) para cultivar Saccharomyces cerevisiae y otras levaduras. Las levaduras crecen bien en un medio mínimo que solo contenga dextrosa y sales. Añadir un hidrolizado de extracto celular de proteínas y levadura permite una proliferación más rápida de modo que las células se dividen cada 90 minutos durante la fase de proliferación exponencial o logarítmica.
  • La peptona actúa como fuente de carbono, nitrógeno, vitaminas y minerales
  • El extracto de levadura aporta vitaminas del complejo B, que estimulan la proliferación bacteriana
  • La dextrosa es la fuente de carbohidratos
  • pH (6,5% de solución, 25 °C): 6,5 ± 0,2
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Beige
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Polvo deshidratado
Tipo de medios caldo de YPD
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación 10 g/l de extracto de levadura, 20 g/l de peptona, 20 g/l de dextrosa
Para utilizar con (aplicación) Para el mantenimiento y la propagación de levaduras en procedimientos de microbiología molecular
Tipo de empaquetado Balde
Cantidad 2 kg