Learn More
BD Base nitrogenada de levadura sin aminoácidos y sulfato de amonio Difco™
Descripción
Los medios con base de nitrógeno de levadura sin aminoácidos y sulfato de amonio se incluyen en muchas aplicaciones para el estudio de levaduras en genética molecular. Las levaduras son unicelulares, eucariotas; células que brotan generalmente con forma redonda a ovalada o alargada. Se multiplican principalmente por la producción de blastoconidias (brotes). Las colonias de levadura son húmedas y cremosas o de textura lisas a membranosa. Las levaduras se consideran patógenos oportunistas.
- Contiene todos los nutrientes esenciales y las vitaminas necesarias para el cultivo de levaduras y son una fuente de nitrógeno y carbohidratos
- Carece de los aminoácidos histidina, metionina y triptófano, y sulfato de amonio
- Se prepara según la modificación de Guenter de la formulación Wickerman de la base de nitrógeno de levadura
- Presenta una buena respuesta de cultivo a Kloeckera apiculata 9774 y Saccharomyces cerevisiae 9080
- pH (0,17% de solución, 25 °C): 4,5 ± 0,2
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Color | Beige amarillento claro |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Polvo deshidratado |
| Tipo de medios | base de nitrógeno de levadura |
| Tipo de producto | Base de nitrógeno de levadura sin aminoácidos y sulfato de amonio |
| Formulación | Vitaminas: 2 μg/l de biotina, 400 μg/l de pantotenato cálcico, 2 μg/l de ácido fólico, 2000 μg/l de inositol, 400 μg/l de niacina, 200 μg/l ácido p-aminobenzóico, piridoxina |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la clasificación de las levaduras sobre la base de características coloniales y la morfología celular |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 100 g |
Seguridad y manipulación
- Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids & Ammoni
- MIXTURE LIST-Contém: calcium chloride