Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar XLD (xilosa, lisina, desoxicolato)
Descripción
- Formulación: 3,5 g/l de xilosa, 5 g/l de L-lisina, 7,5 g/l de lactosa, 7,5 g/l de sacarosa, 5 g/l de cloruro sódico, 3 g/l de extracto de levadura, 0,08 g/l de rojo de fenol, 2,5 g/l de desoxicolato de sodio, 0,8 g/l de citrato de amonio férrico, 6,8 g/l de tiosulfato sódico, 13,5 g/l de agar
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Certifications
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar XLD |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | Xilosa 3,5 g/l, L-lisina 5 g/l, lactosa 7,5 g/l, sacarosa 7,5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, extracto de levadura 3 g/l, rojo de fenol 0,08 g/l, desoxicolato de sodio 2,5 g/l, citrato de amonio férrico 0,8 g/l, tiosulfato sódico 6,8 g/l, agar 13,5 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento y la diferenciación de patógenos intestinales |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |