Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo de urea
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, COMPF, SMD |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo de urea |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | Extracto de levadura 0,1 g/l, fosfato monopotásico 9,1 g/l, fosfato dipotásico 9,5 g/l, urea 20 g/l, rojo de fenol 0,01 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la diferenciación de organismos, especialmente las Enterobacteriaceae, sobre la base de la producción de ureasa |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |