Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio UBA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Contenido y almacenamiento | de 25 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de cerveza universal |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | Extracto de levadura 6,1 g/l, leche peptonizada 15 g/l, zumo de tomate (de 244 ml) 12,2 g/l, dextrosa 16,1 g/l, fosfato dipotásico 0,31 g/l, fosfato monopotásico 0,31 g/l, sulfato de magnesio 0,12 g/l, cloruro de sodio 6 mg/l, sulfato ferroso 6 mg/l, sulfato de magnesio 6 mg/l, agar 12 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento de microorganismos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |