Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar TCBS agar de tiosulfato-citrato-bilis-sacarosa
Descripción
EL TCB es el principal medio de siembra en placa que se utiliza universalmente para el aislamiento selectivo de vibrios que causan cólera, diarrea e intoxicación alimentaria. Fue desarrollado por Kobayashi et al.4, que modificaron el medio selectivo de Nakanishi.5 La combinación
de agua de peptona alcalina y agar TCBS se utiliza en muchos procedimientos para el aislamiento de V. cholerae y otras especies de vibrios a partir de heces.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, ISO, MCM9, SMWW |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de tiosulfato citrato sales biliares sacarosa (TCBS) |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | Extracto de levadura 5 g/l, proteosa peptona n.° 3 10 g/l, citrato de sodio 10 g/l, tiosulfato de sodio 10 g/l, Oxgall 8 g/l, sacarosa 20 g/l, cloruro de sodio 10 g/l, citrato de amonio férrico 1 g/l, azul de bromtimol 0,04 g/l, azul de timol 0,04 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de vibrios de cólera y Vibrio parahaemolyticus |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |