Learn More
Gibco™ Difco™ TC Yeastolate, ultra-filtered (UF)
Código de producto. 16259891 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
50 kg
Calidad de fabricación:
UF
Tamaño de la unidad:
10 Kg
50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Calidad de fabricación Tamaño de la unidad
16259891 10 kg UF 10 Kg
16249891 500 g UF 500 g
16239951 50 kg UF 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16259891 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 292805
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Enhance cell culture performance with Gibco™ Difco™ TC Yeastolate Ultra-Filtered (UF) Low Bioburden while also mitigating risk in bioprocessing methods.
Difco TC Yeastolate UF Low Bioburden is an animal origin-free and water-soluble extract of autolyzed yeast, enhanced for tissue culture (TC) applications. This product is a mixture of low molecular weight peptides, amino acids, carbohydrates (simple and complex), and vitamins. In addition to the performance-enhancing features of our TC yeastolate product, this offering can help reduce endotoxin and bioburden levels.
  • Hidrolizado procedente de la porción hidrosoluble y sin material de origen animal de levadura autolisada
  • Diseñado como suplemento nutricional para el cultivo de células bacterianas, de insecto y de mamífero.
  • El suplemento contiene una mezcla de péptidos, aminoácidos, carbohidratos (simples y complejos), nucleósidos y vitaminas que han sido ultrafiltrados.
  • Utilizado con frecuencia en la producción basada en CHO de anticuerpos monoclonales bioterapéuticos utilizados en tratamientos oncológicos y reumatológicos, así como en proteínas recombinantes.
  • Se puede utilizar en combinación con un suplemento de soja, como Gibco™ Difco™ Select Phytone UF, para proporcionar un rendimiento óptimo de titulación en los procesos basados en células de mamífero mediante vitaminas y carbohidratos adicionales.
  • Mejora el crecimiento y las características de producción de células Sf9 y High-Five
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Beige
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Descripción Beige, free-flowing, homogeneous fine powder
Tipo de cultivo Mamíferos, insectos, microbios
Formulario Polvo
Tipo de producto TC Yeastolate UF
Nivel de endotoxinas 500 EU/g
Formato Balde
Para utilizar con (aplicación) Preparación de medios de cultivo de células bacterianas, de insecto y de mamífero
Calidad de fabricación UF
pH Desde 5,4 hasta 7,2
Línea de productos Difco
Cantidad 10 kg