Learn More
Gibco™ Difco™ TC Yeastolate, ultra-filtered (UF)
Código de producto. 16249891 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
50 kg
Calidad de fabricación:
UF
Tamaño de la unidad:
10 Kg
50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Calidad de fabricación Tamaño de la unidad
16249891 500 g UF 500 g
16259891 10 kg UF 10 Kg
16239951 50 kg UF 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16249891 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 292804
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Enhance cell culture performance with Gibco™ Difco™ TC Yeastolate Ultra-Filtered (UF) Low Bioburden while also mitigating risk in bioprocessing methods.
Difco TC Yeastolate UF Low Bioburden is an animal origin-free and water-soluble extract of autolyzed yeast, enhanced for tissue culture (TC) applications. This product is a mixture of low molecular weight peptides, amino acids, carbohydrates (simple and complex), and vitamins. In addition to the performance-enhancing features of our TC yeastolate product, this offering can help reduce endotoxin and bioburden levels.
  • Hidrolizado procedente de la porción hidrosoluble y sin material de origen animal de levadura autolisada
  • Diseñado como suplemento nutricional para el cultivo de células bacterianas, de insecto y de mamífero.
  • El suplemento contiene una mezcla de péptidos, aminoácidos, carbohidratos (simples y complejos), nucleósidos y vitaminas que han sido ultrafiltrados.
  • Utilizado con frecuencia en la producción basada en CHO de anticuerpos monoclonales bioterapéuticos utilizados en tratamientos oncológicos y reumatológicos, así como en proteínas recombinantes.
  • Se puede utilizar en combinación con un suplemento de soja, como Gibco™ Difco™ Select Phytone UF, para proporcionar un rendimiento óptimo de titulación en los procesos basados en células de mamífero mediante vitaminas y carbohidratos adicionales.
  • Mejora el crecimiento y las características de producción de células Sf9 y High-Five
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Beige
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Descripción Beige, free-flowing, homogeneous fine powder
Tipo de cultivo Mamíferos, insectos, microbios
Formulario Polvo
Tipo de producto TC Yeastolate UF
Nivel de endotoxinas 500 EU/g
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Preparación de medios de cultivo de células bacterianas, de insecto y de mamífero
Calidad de fabricación UF
pH Desde 5,4 hasta 7,2
Línea de productos Difco
Cantidad 500 g