Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de almidón
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de almidón |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | Extracto de ternera 3 g/l, almidón soluble 10 g/l, agar 12 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de microorganismos que se están probando para la hidrólisis de almidón |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |