Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de agar Seven H11
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Contenido y almacenamiento | de 25 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de agar Seven H11 |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | 1 g/l de digerido pancreático de caseína, 0,5 g/l de glutamato monosódico, 0,4 g/l citrato de sodio, 1 mg/l de piridoxina, 0,5 mg/l de biotina, 0,04 g/l de citrato de amonio férrico, 0,5 g/l de sulfato de amonio, 1,5 g/l de fosfato disódico, 1,5 g/l de fo |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de «Mycobacterium tuberculosis» |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |