missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo de selenita cistina
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO, 9000, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD, SMWW |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo de selenita cistina |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | 5 g/l de digestión pancreática de caseína, 4 g/l de lactosa, 10 g/l de fosfato sódico, 4 g/l de selenito de sodio, 0,01 g/l de L-cistina |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento de «Salmonella enterica», subespecie «enterica», serotipo «Typhimurium», «Shigella sonnei» |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 500GR BROTH SELENITE CYSTINE
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Selenious acid, sodium salt
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?