Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo de selenito
Código de producto. 11772864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
11772864 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11772864 Proveedor BD N.º de proveedor 227540
Para el enriquecimiento selectivo de Salmonella a partir de alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS12, MCM9, SMWW
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Caldo de selenito
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación 5 g/l de digerido pancreático de caseína, 4 g/l de lactosa, 4 g/l de selenito sódico, 10 g/l de fosfato sódico
Para utilizar con (aplicación) Enriquecimiento selectivo de Salmonella a partir de alimentos
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • selinite broth
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium selinite