missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo de maltosa Sabouraud
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014, BAM, EP, JP, USP |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo de maltosa Sabouraud |
| Tipo de producto | Caldo de maltosa Sabouraud |
| Formulación | Digestión péptica de caseína 10 g/l, maltosa 40 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de hongos patógenos y no patógenos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?