Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de agar de rosa de bengala
Descripción
- Formulación: Peptona de soja 5 g/l, dextrosa 10 g/l, fosfato monopotásico 1 g/l, sulfato de magnesio 0,5 g/l, rosa de bengala 0,05 g/l, agar 15 g/l
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Certifications
SMWW
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | SMWW |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de agar de rosa de bengala |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | Peptona de soja 5 g/l, dextrosa 10 g/l, fosfato monopotásico 1 g/l, sulfato de magnesio 0,5 g/l, rosa de bengala 0,05 mg/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Suplemento antimicrobiano C de rosa de bengala para aislar y enumerar levaduras y mohos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |