Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio reforzado para clostridios
Código de producto. 11728273
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11728273 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11728273
Marca: BD 218081
Para el cultivo y la enumeración de clostridia, otros anaerobios y otras especies de bacterias de muestras clínicas y de alimentos
  • Formulación: 10 g/l de peptona, 10 g/l de extracto de carne, 3 g/l de extracto de levadura, 5 g/l de dextrosa, 5 g/l de cloruro sódico, 1 g/l de almidón soluble, 0,5 g de cisteína HCI, 3 g de acetato de sodio, 0,5 g/l de agar
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Certifications
CCAM, EP, JP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CCAM, EP, JP, USP
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Medio reforzado para clostridios
Tipo de producto Medio reforzado para clostridios
Formulación Peptona 10 g/l, extracto de ternera 10g/l, extracto de levadura 3 g/l, dextrosa 5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, almidón soluble 1 g/l, cisteína HCl 0,5 g, acetato de sodio 3 g, agar 0,5 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el cultivo y la enumeración de anaerobios, particularmente «Clostridia» en muestras clínicas y de alimentos
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g