Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar Pseudomonas F
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM, CCAM |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar Pseudomonas F |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 10 g/l, proteosa peptona n.º 3 10 g/l, fosfato dipotásico 1,5 g/l, sulfato de magnesio 1,5 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la mejora de la producción de piocianina por Pseudomonas |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |