Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo de dextrosa de patata
Código de producto. 11738982
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
11738982 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11738982 Proveedor BD N.º de proveedor 254920
Edge
Para cultivo de levaduras y moho. Medios de cultivo deshidratados BD Difco™: El caldo de dextrosa de patata forma parte de una amplia selección de medios deshidratados.
  • Deshidratado
  • Medios de cultivo
  • Dextrosa de patata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios caldo de dextrosa de patata
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación Fécula de patata (en infusión) 4 g/l, dextrosa 20 g/l
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de levaduras y moho
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g