Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio mínimo de agua de peptona
Descripción
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Certifications
ISO/DIS, 11014
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agua de peptona |
| Tipo de producto | Agua de peptona |
| Formulación | 10 g/l de peptona, 5 g/l de cloruro sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de organismos no exigentes |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |