Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de medio Oxford
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD, USDA |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de medio Oxford |
| Tipo de producto | Base de medio Oxford |
| Formulación | 8,9 g/l de digestión pancreática de caseína, 4,4 g/l de proteosa peptona, 4,4 g/l de extracto de levadura, 2,7 g/l de digestión tríptica de corazón de ternera, 0,9 g/l de almidón, 4,4 g/l de cloruro sódico, 1 g/l de esculina, 0,5 g/l de citrato de amonio |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aislar y diferenciar Listeria monocytogenes |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?