Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio basal OF
Código de producto. 11713453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11713453 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11713453 Proveedor BD N.º de proveedor 268820
Medio de oxidación/fermentación para la diferenciación y clasificación de microorganismos gramnegativos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, BAM, CCAM
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Medio basal OF
Tipo de producto Medio basal OF
Formulación Digestión pancreática de caseína 2 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, fosfato dipotásico 0,3 g/l, azul de bromotimol 0,08 g/l, agar 2 g/l
Para utilizar con (aplicación) Determinación del metabolismo oxidativo y fermentativo del carbohidrato mediante barras gramnegativas sobre la base de la reacción ácida en el sistema abierto o cerrado
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g