Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo Letheen modificado (AOAC)
Descripción
Aplicaciones:
Para evaluación, mantenimiento, enriquecimiento selectivo, diferenciación, aislamiento, cultivo, detección, propagación de bacterias
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo Letheen |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | 25,7 g/l de caldo Letheen, 5 g/l de triptona, 10 g/l de proteosa peptona n.º 3, 2 g/l de extracto de levadura, 0,1 g/l de bisulfito sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Evaluación microbiológica de cosméticos; inactiva los agentes conservantes |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |