Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar para Mitis salivarius
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar para Mitis salivarius |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 6 g/l, proteosa peptona 9 g/l, proteosa peptona 5 g/l, dextrosa 1 g/l, sacarosa 50 g/l, fosfato dipotásico 4 g/l, azul tripano 75 mg/l, violeta cristal 0,8 mg/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza con la solución de Tellurite 1 % para aislar Streptococcus mitis, S. salivarius y enterococos, especialmente a partir de muestras muy contaminadas |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |