Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio MIO
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, BAM |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | medio MIO |
| Tipo de producto | Medio de prueba de motilidad |
| Formulación | Extracto de levadura 3 g/l, peptona 10 g/l, triptona 10 g/l, L-ornitina HCl 5 g/l, dextrosa 1 g/l, agar 2 g/l, púrpura de bromcresol 0,02 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para demostrar la motilidad, la producción de indol y la actividad de la ornitina decarboxilasa para la diferenciación de Enterobacteriaceae |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |