Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo Middlebrook 7H9
Descripción
- Utilizar con: Tween™ 80 o glicerol y Middlebrook ADC
- Deshidratado
- Medios de cultivo
- caldo Middlebrook 7H9
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, SMWW |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo Middlebrook 7H9 |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | Sulfato amónico 0,5 g/l, ácido L-glutámico 0,5 g/l, citrato de sodio 0,1 g/l, piridoxina 1 mg/l, biotina 0,5 mg/l, fosfato disódico 2,5 g/l, fosfato monopotásico 1 g/l, citrato de amonio férrico 0,04 g/l, sulfato de magnesio 0,05 g/l, cloruro de calcio 0,5 mg/l, sulfato de cinc 1 mg/l, sulfato de cobre, 1 mg/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de micobacterias |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |