Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de cultivo para microensayos
Descripción
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de cultivo para microensayos |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | 5 g/l de proteosa peptona, 20 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de dextrosa, 2 g/l de fosfato monopotásico, 0,1 g/l de polisorbato 80, 10 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de lactobacilos y otros organismos utilizados en ensayos microbiológicos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |