Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo marino 2216
Código de producto. 11753513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
11753513 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11753513 Proveedor BD N.º de proveedor 279110
Edge
Cultiva bacterias marinas heterotróficas. BD Difco™ Medios de cultivo deshidratados: El caldo marino 2216 tiene una vida útil de 1825 días.
  • Deshidratado
  • Medios de cultivo
  • caldo marino 2216
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Caldo marino 2216
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación Peptona 5 g/l, extracto de levadura 1 g/l, citrato férrico 0,1 g/l, cloruro de sodio 19,45 g/l, cloruro de magnesio 5,9 g/l, sulfato de magnesio 3,24 g/l, cloruro de calcio 1,8 g/l, cloruro de potasio 0,55 g/l, bicarbonato de sodio 0,16 g/l, bromuro de po
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de bacterias marinas heterotróficas
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • marine broth 2216
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride