Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar marino 2216
Código de producto. 11718183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
11718183 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11718183 Proveedor BD N.º de proveedor 212185
Edge
Aislamiento, cultivo y enumeración de bacterias marinas heterotróficas BD Difco™ Medios de cultivo deshidratados: Marine Agar 2216 es parte de una gran selección de medios deshidratados.
  • Deshidratado
  • Medios de cultivo
  • agar marino 2216
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar marino 2216
Tipo de producto Agar
Formulación 5 g/l de peptona, 1 g/l de extracto de levadura, 0,1 g/l de citrato férrico, 19,45 g/l de cloruro sódico, 8,8 g/l de cloruro de magnesio, 3,24 g/l de sulfato sódico, 1,8 g/l de cloruro cálcico, 0,55 g/l de cloruro potásico, 0,16 g/l de bicarbonato sódico, 0,08 g/l de bromuro de potasio, 34 mg/l de cloruro de estroncio, 22 mg/l de ácido bórico, 4 mg/l de silicato de sodio, 2,4 mg/l de fluoruro de sodio, 1,6 mg/l de nitrato de amonio, 8 mg/l de fosfato disódico, 15 g/l de agar
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento, cultivo y recuento de bacterias marinas heterotróficas
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • marine broth 2216
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride