Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de extracto de malta
Código de producto. 11778113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11778113 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11778113 Proveedor BD N.º de proveedor 211220
Para el aislamiento, detección y enumeración de levaduras y moho
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Certifications
ISO 9001:2008, BAM, COMPF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008, BAM, COMPF
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar de extracto de malta
Tipo de producto Agar
Formulación 12,75 g/l de maltosa, 2,75 g/l de dextrina, 2,35 g/l de glicerol, 0,78 g/l de peptona, 15 g/l de agar
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento, cultivo y enumeración de levaduras y moho
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g