Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar MacConkey con sorbitol
Código de producto. 11743513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11743513 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11743513 Proveedor BD N.º de proveedor 279100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el aislamiento y la diferenciación de serotipos enteropatogénicos de E. coli
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Certifications
CE, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, ISO, MCM9, SMWW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, ISO, MCM9, SMWW
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar MacConkey con sorbitol
Tipo de producto Agar
Formulación 15,5 g/l de peptona, 3 g/l de proteosa peptona, 10 g/l de D-sorbitol, 1,5 g/l de sales biliares, 5 g/l de cloruro sódico, 15 g/l de agar, 0,03 g/l de rojo neutro, 1 mg/l de violeta cristal
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y diferenciación del serotipo patógeno entérico Escherichia coli
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g