Learn More
Fisherbrand™ Caldo MacConkey
Código de producto. 11748303
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11748303 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11748303 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 220100
Medio selectivo para detectar coliformes gramnegativos fermentadores de lactosa. El caldo MacConkey Fisherbrand™ se suministra deshidratado.
  • Frasco de 500 g
  • Funciona de forma excelente con leche o agua
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, EP, ISO, JP, USP
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Caldo MacConkey
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación 5 g/l de Oxgall, 20 g/l de digestión pancreática de gelatina, 10 g/l de lactosa, 0,01 g/l de púrpura de bromocresol
Para utilizar con (aplicación) Detección de organismos coliformes en leche y agua
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: oxgall