Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: mínimo sales M9, 5x
Código de producto. 11748952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
11748952 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11748952 Proveedor BD N.º de proveedor 248510
Edge
Para el cultivo de cepas recombinantes de E. coli. BD Difco™ Medios de cultivo deshidratados: M9 Minimal Salts, 5x es parte de una gran selección de medios deshidratados.
  • Deshidratado
  • Medios de cultivo
  • Mínimo sales M9
  • 5 x  
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de producto Medios preparados para microbiología
Formulación Fosfato disódico (anhidro) 33,9 g/l, fosfato monopotásico 15 g/l, cloruro de sodio 2,5 g/l, cloruro de amonio 5 g/l
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de cepas recombinantes de Escherichia coli
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • M9 Minimal Salts
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride