Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar m LES Endo
Descripción
- Formulación: Extracto de levadura 1,2 g/l, casitona 3,7 g/l, tiopeptona 3,7 g/l, triptosa 7,5 g/l, lactosa 9,4 g/l, fosfato dipotásico 3,3 g/l, fosfato monopotásico 1 g/l, cloruro sódico 3,7 g/l, desoxicolato sódico 0,1 g/l, laurilsulfato de sodio 0,05 g/l, sulfito sódico 1,6 g/l
Certifications
CE, COMPF, SMD, SMWW
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, COMPF, SMD, SMWW |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar mLES Endo |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | Extracto de levadura 1,2 g/l, casitona 3,7 g/l, tiopeptona 3,7 g/l, triptosa 7,5 g/l, lactosa 9,4 g/l, fosfato dipotásico 3,3 g/l, fosfato monopotásico 1 g/l, cloruro de sodio 3,7 g/l, desoxicolato de sodio 0,1 g/l, laurilsulfato de sodio 0,05 g/l, sulfito de sodio 1,6 g/l, fucsina básica 0,8 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Enumeración de coliformes |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |