Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo M 17
Descripción
- Deshidratado
- Medios de cultivo
- caldo M 17
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Certifications
MPF, ISO
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | COMPF, ISO |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo M17 |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 5 g/l, peptona de soja 5 g/l, extracto de carne 5 g/l, extracto de levadura 2,5 g/l, ácido ascórbico 0,5 g/l, sulfato de magnesio 0,25 g/l, disodio-beta-glicerofosfato 19 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de estreptococos lácticos de yogur, cultivo de queso y otros productos lácteos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |