Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar de hierro y lisina
Descripción
Para evaluación, mantenimiento, enriquecimiento selectivo, diferenciación, aislamiento, cultivo, detección, propagación de bacterias
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9, SMD, SMWW, USDA |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de hierro y lisina |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | Peptona 5 g/l, extracto de levadura 3 g/l, dextrosa 1 g/l, L-lisina HCI 10 g/l, citrato de amonio férrico 0,5 g/l, tiosulfato de sodio 0,04 g/l, púrpura de bromcresol 0,02 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Medio diferencial para detectar organismos que decarboxilan o desaminan la lisina y producen sulfuro de hidrógeno |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |