Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo Letheen (AOAC)
Descripción
Aplicaciones: Para evaluación, mantenimiento, enriquecimiento selectivo, diferenciación, aislamiento, cultivo, detección, propagación de bacterias.
El caldo Letheen contiene extracto de vaca y peptona que proporcionan las fuentes de carbono y nitrógeno necesarias para el crecimiento de una amplia variedad de organismos. Se añaden lecitina y polisorbato 80 para neutralizar los desinfectantes de superficie. Se añade lecitina para neutralizar compuestos de amonio cuaternario y se incorpora polisorbato 80 para neutralizar fenoles, hexaclorofenos, formol y, con lecitina, etanol. No lo usamos para la determinación del coeficiente de fenol, sino para la neutralización de los antimicrobianos que se encuentran con más frecuencia en las pruebas antimicrobianas de productos textiles.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo Letheen |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | Contiene: Proteosa peptona n.º 3 10,0 g/l; extracto de vaca 5,0 g/l; cloruro sódico 5,0 g/l; polisorbato 80 5,0 g/l; lecitina 0,7 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación del coeficiente de fenol de los materiales catiónicos de superficie activa |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |