Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo LB, Miller (Luria-Bertani)
Descripción
- Contiene 10 g/l de NaCl
- Para la propagación de E. coli
- Amplia gama de aplicaciones de biología molecular
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CCAM |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo LB, Miller |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | 10 g/l de triptona, 5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de cloruro sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Propagación y mantenimiento de Escherichia coli para biología molecular |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |