Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo LB, Miller (Luria-Bertani)
Código de producto. 11768902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2000 g
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
2 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11768902 2000 g Balde 2 KG
11778902 500 g Frasco 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11768902 Proveedor BD N.º de proveedor 244610
Edge
Propague y mantenga E. coli para aplicaciones de biología molecular. BD Difco™ Medios de cultivo deshidratados: caldo LB, Miller (Luria-Bertani) suministrado en formato deshidratado para comodidad de los especialistas de laboratorio y bioprocesamiento.
  • Contiene 10 g/l de NaCl
  • Para la propagación de E. coli
  • Amplia gama de aplicaciones de biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CCAM
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Caldo LB, Miller
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación 10 g/l de triptona, 5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de cloruro sódico
Para utilizar con (aplicación) Propagación y mantenimiento de Escherichia coli para biología molecular
Tipo de empaquetado Balde
Cantidad 2000 g