Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar MRS lactobacilos
Código de producto. 11723553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11723553 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11723553 Proveedor BD N.º de proveedor 288210
Edge
Para el cultivo de lactobacilos. BD Difco™ Medios de cultivo deshidratados: El agar MRS lactobacilos forma parte de una amplia selección de medios deshidratados.
  • Deshidratado
  • Medios de cultivo
  • agar MRS lactobacilos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad COMPF, ISO, SMD
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar MRS
Tipo de producto Agar
Formulación Proteosa peptone n.° 3 10 g/l, extracto de ternera 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 20 g/l, polisorbato 80 1 g/l, citrato de amonio 2 g/l, acetato sódico 5 g/l, sulfato de magnesio 0,1 g/l, sulfato de manganeso 0,05 g/l, fosfato dipotásico 2 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de lactobacilos
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g