Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar granulado
Código de producto. 11718233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2000 g
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11718233 2000 g 2 Kg
10006334 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11718233 Proveedor BD N.º de proveedor 214510
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utilizan como agente de solidificación para medios de cultivo. Medios de cultivo deshidratados BD Difco™: El agar granulado se han monitorizado minuciosamente para ofrecer respuesta del cultivo, solubilidad y temperatura de gelificación.
Aplicaciones:
  • Agente solidificante para medios de cultivo
  • Granulada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Concentración 1,5%
Aditivo Agar
Formulario Gránulos deshidratados
Para utilizar con (aplicación) Uso general bacteriológico
Tipo de empaquetado Recipiente
Cantidad 2000 g