Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar granulado
Product Code. 10006334
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2000 g
Unit Size:
2 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10006334 500 g 500 GR
11718233 2000 g 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10006334 Supplier BD Supplier No. 214530
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se utilizan como agente de solidificación para medios de cultivo. Medios de cultivo deshidratados BD Difco™: El agar granulado se han monitorizado minuciosamente para ofrecer respuesta del cultivo, solubilidad y temperatura de gelificación.
Aplicaciones:
  • Agente solidificante para medios de cultivo
  • Granulada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Concentración 1,5%
Aditivo Agar
Formulario Gránulos deshidratados
Para utilizar con (aplicación) Uso general bacteriológico
Tipo de empaquetado Recipiente
Cantidad 500 g