Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio ensayo de ácido fólico
Código de producto. 11742994
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11742994 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11742994 Proveedor BD N.º de proveedor 231810
Para determinar de la concentración de ácido fólico mediante la técnica de ensayo microbiológico.
  • Formulación: 12 g/l de ensayo vitamínico casaminoácidos, 40 g/l de dextrosa, 20 g/l de citrato de sodio, 0,2 g/l de L-cistina, 0,2 g/l de DL-triptófano, 20 mg/l de sulfato de adenina, 20 mg/l de clorhidrato de guanina, 20 mg/l de uracilo, 2 mg/l de clorhidrato de tiamina, 4 mg/l de clorhidrato de piridoxina, riboflavina, 2 mg de niacina, 400 μg de pantotenato de calcio, 200 μg de ácido p-aminobenzóico, 0,8 μg de biotina, 1 g de fosfato de dipotásico, 1 g de fosfato de monopotásico, 0,4 g de sulfato de magnesio, 20 mg de cloruro sódico, 20 mg de sulfato ferroso, 20 mg de sulfato de manganeso
Certifications
ISO, 9000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO, 9000
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Medio ensayo de ácido fólico
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación 12 g/l de casaminoácidos (ensayo con vitaminas), 40 g/l de dextrosa, 20 g/l de citrato de sodio, 0,2 g/l de L-cistina, 0,2 g/l de DL-triptófano, 20 mg/l de sulfato de adenina, 20 mg/l de hidrocloruro de guanina, 20 mg/l de uracilo, 2 mg/l de clorhidrato de tiamina, 4 mg/l de hidrocloruro de piridoxina, 2 mg/l de riboflavina, 2 mg/l de niacina, 400 μg/l de patotenato de calcio, 200 μg/l de ácido p-aminobenzoico, 0,8 μg/l de biotina, 1 g/l de fosfato dipotásico, 1 g/l de fosfato de monopotásico, 0,4 g/l de sulfato de magnesio, 20 mg/l de cloruro sódico, 20 mg/l de sulfato ferroso, 20 mg/l de sulfato de manganeso
Para utilizar con (aplicación) Para determinar de la concentración de ácido fólico mediante la técnica de ensayo microbiológico.
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 100 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Folic Acid Assay Medium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.