Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Tetrationato fluido
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, SMD, SMWW |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Medio fluido de tetrationato |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | 2,5 g/l de proteosa peptona, 2,5 g/l de digestión pancreática de caseína, 1 g/l de oxgall, 30 g/l de tiosulfato sódico, 10 g/l de carbonato cálcico |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de Salmonella en heces, orina, alimentos y otros materiales de importancia sanitaria |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Bottle Tetrathionate Broth Base 500G
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: bile