Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Enriquecimiento de telurito EY
Descripción
Se utiliza con la base de agar Baird-Parker para el aislamiento de «S. aureus»
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Aditivo | Enriquecimiento de telurito EY |
| Formulario | Viscoso |
| Para utilizar con (aplicación) | Base de agar Baird Parker |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 100 mL |