Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio EC
Código de producto. 11752964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tipo de empaquetado:
Frasco
Para utilizar con (aplicación):
Diferenciación de coliformes
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Para utilizar con (aplicación) unitSize
11752964 500 g Frasco Diferenciación de coliformes 500 GR
1 options
Código de producto. 11752964 Proveedor BD N.º de proveedor 231430
Para la detección de bacterias coliformes a 35 °C y de Escherichia coli a temperaturas elevadas
  • Formulación: Triptosa 20 g/l, lactosa 5 g/l, sales biliares n.º 3 1,5 g/l, fosfato dipotásico 4 g/l, fosfato monopotásico 1,5 g/l, cloruro sódico 5 g/l
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Medio EC
Tipo de producto Medio de crecimiento bacteriano
Formulación Triptosa 20 g/l, lactosa 5 g/l, sales biliares n.° 3 1,5 g/l, fosfato dipotásico 4 g/l, fosfato monopotásico 1,5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l
Para utilizar con (aplicación) Diferenciación de coliformes
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • EC medium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: bile salts No. 3