Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo neutralizante D/E (Dey/Engley)
Descripción
- Deshidratado
- Medios de cultivo
- caldo neutralizante D/E (Dey/Engley)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, USDA |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo neutralizante D/E |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | 5 g/l de digestión pancreática de caseína, 2,5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de dextrosa, 1 g/l de tioglicolato de sodio, 6 g/l de tiosulfato sódico, 2,5 g/l de bisulfito de sodio, 5 g/l de polisorbato 80, 7 g/l de lecitina, 0,02 g/l de púrpura de b |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de eficacia de desinfectantes y saneamiento |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- D/E Neutralizing Broth
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium bisulfite