Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo CzaPEK-Dox
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo CzaPEK-Dox |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | Sacarosa 30 g/l, nitrato de sodio 3 g/l, fosfato dipotásico 1 g/l, sulfato de magnesio 0,5 g/l, cloruro de potasio 0,5 g/l, sulfato ferroso 0,01 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de organismos capaces de utilizar el nitrógeno inorgánico |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |