Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar cistina-lactosa deficiente en electrolitos (CLED)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | agar CLED |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | 4 g/l de digestión pancreática de gelatina, 4 g/l de digestión pancreática de caseína, 3 g/l de extracto de ternera, 10 g/l de lactosa, 128 mg/l de L-cistina, 0,02 g/l de azul de bromtimol, 15 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento, enumeración e identificación presuntiva de microorganismos de la orina |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |